Learn More
Clorhidrato de β-mercaptoetilamina, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11378569 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378569 5 g -
11398569 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378569 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210099505
Chemical Identifiers
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Specifications
Nombre del producto químico o material β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 98%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 2-aminoetano-1-tiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.6
Forma física Powder