Learn More
Mercaptoetanol, Fisher Chemical
Código de producto. 10306050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306050 100 mL Frasco de vidrio ámbar 100 ml
1 options
Código de producto. 10306050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/P200/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 60-24-2
Punto de fusión -100°C
Color Amarillo
pH 5.2
Punto de ebullición 157°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00004890
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
Clave InChI DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCS
Nombre IUPAC 2-sulfaniletanol
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 1567
Densidad del vapor 2.69
ChEBI CHEBI:41218
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.