Learn More
Ácido mercaptoacético, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905731 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10163000 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10053903 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11905731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-51-1
Fórmula molecular C2H3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 114.09
Número MDL MFCD00043386
Clave InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nombre IUPAC Sodio;2-sulfanilacetato
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid, sodium salt
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CO2Na
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,8819
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.