Learn More
Sal sódica de ácido mercaptoacéticosódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15423089 25 g Frasco de plástico 25 g
15433089 100 g Frasco de plástico 100 g
15443089 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60290.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-51-1
Fórmula molecular C2H3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 114.094
Número MDL MFCD00043386
Clave InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nombre IUPAC Sodio;2-sulfanilacetato
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HSCH2CO2Na
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 4569109
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo