Learn More
Sal sódica de ácido mercaptoacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333496 100 g 100 g
11323496 25 g 25 g
11343496 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14356.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica del ácido mercaptoacético se utiliza como reactivo que protege el triptófano en el análisis de aminoácidos. Es un reactivo utilizado comúnmente en la investigación bacteriológica para mantener las condiciones reductoras en los medios. También protege las enzimas contra la inactivación al mantener los grupos tiol de las proteínas en estado reducido.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es 20 °C. Almacenar en gas inerte. Es higroscópico en la naturaleza y sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-51-1
Fórmula molecular C2H3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 114.094
Número MDL MFCD00043386
Clave InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nombre IUPAC Sodio;2-sulfanilacetato
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptoacetic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
pH ∼6
Olor Stench
Cantidad 100 g
Número UN UN3335
Beilstein 4569109
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,8692
Información de solubilidad Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 97%