Learn More
MedChemExpress Merbromin
Código de producto. 16402299
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402299 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402299 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0961
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Merbromin acts as a topical antiseptic for minor cuts and scrapes and as a biological dye. Merbromin is a potent inhibitor against Zika virus (ZIKV) replication. Merbromin shows anti-ZIKV potency through ZIKVpro inhibition.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo Mercury dibromofluorescein disodium salt ∣ ZP1
CAS 129-16-8
Peso molecular 752.67 g/mol
Solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV