Learn More
Meradine, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meradine |
| CAS | 7390-62-7 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ncnc2[nH]c(S)nc12 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-9H-purina-8-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0266 |