Learn More
Mequitazina, TRC
Código de producto. 30134224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134224 100 mg 100 miligramos
30009676 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225110100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29216-28-2
Fórmula molecular C20 H22 N2 S
Peso molecular (g/mol) 322.47
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
Nombre IUPAC 10-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilmetil)fenotiazina
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mequitazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1504