Learn More
N-óxido de sulfóxido de mequitazina (N,S-dióxido de mequitazina), Mikromol™
Descripción
N-óxido de sulfóxido de mequitazina (N,S-dióxido de mequitazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mequitazine Sulfoxide N-Oxide |
| CAS | 62705-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Mequitazine Sulfoxide N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 10-[(1-Oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)methyl]-10H-phenothiazine 5-Oxide, 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, N,5-dioxide, Mequitazine Sulfoxide N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O2S/c23-22-11-9-15(10-12-22)16(14-22)13-21-17-5-1-3-7-19(17)25(24)20-8-4-2-6-18(20)21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| SMILES | [O-][N+]12CCC(CC1)C(CN3c4ccccc4S(=O)c5ccccc35)C2 |
| Nombre IUPAC | 10-[(1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-il)metil]fenotiazina 5-óxido |
| Mostrar más |