Learn More
Sulfóxido de mequitazina, Mikromol™
Código de producto. 30051558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051558 25 mg 25 miligramos
17933256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051558 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3131.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de mequitazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mequitazine Sulfoxide
CAS 40765-34-2
Nombres de analitos o componentes Mequitazine Sulfoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Mequitazine S-oxide, Mequitazine Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2OS/c23-24-19-7-3-1-5-17(19)22(18-6-2-4-8-20(18)24)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
SMILES O=S1c2ccccc2N(CC3CN4CCC3CC4)c5ccccc15
Nombre IUPAC 10-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilmetil)fenotiazina 5-óxido
Peso molecular (g/mol) 338.47
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.469 g/mol