Learn More
Mequitazina, Mikromol™
Descripción
Mequitazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mequitazine |
| CAS | 29216-28-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Mequitazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| SMILES | C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35 |
| Nombre IUPAC | 10-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilmetil)fenotiazina |
| Mostrar más |