Learn More
Mequitazine, MedChemExpress
Código de producto. 16494647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494647 50 mg 50 miligramos
16478856 100 mg 100 miligramos
16471148 5 mg 5 miligramos
16443816 25 mg 25 miligramos
16408748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2168
MedChemExpress Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mequitazine
CAS 29216-28-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo LM-209
Información de solubilidad DMSO : 16 mg/mL (49.62 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C12=CC=CC=C1N(CC3CN4CCC3CC4)C5=C(C=CC=C5)S2
Peso molecular (g/mol) 322.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.47
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation