Learn More
Mequitazina, LoGiCal
Código de producto. 30458034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458034 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458034 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3131.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mequitazine
CAS 29216-28-2
Nombres de analitos o componentes Mequitazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Tipo de solución Neat
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Nombre IUPAC 10-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ilmetil)fenotiazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 322.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1504 g/mol