Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mequitazina
Código de producto. 17291282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291282 5 g 5 g
17281282 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17291282 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466930050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29216-28-2
Fórmula molecular C20H22N2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mequitazina
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol
Punto de fusión de 148,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.47
Clave InChI HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 10-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methyl)-10H-phenothiazine
Peso molecular (g/mol) 322.47