Learn More
Mequinol, LoGiCal
Código de producto. 30462073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462073 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462073 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1131.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Nombres de analitos o componentes para-Methoxyphenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxifenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 124.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,0524 g/mol