Learn More
Mequindox, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mequindox |
| CAS | 13297-17-1 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-, N,N'-dioxide, Ketone, methyl 3-methyl-2-quinoxalinyl, N,N'-dioxide (8CI), 1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1,4-di-N-oxide, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, 2-Methyl-3-acetylquinoxaline 1,4-dioxide, Maqo, Maquindox, Mequindox |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-7-11(8(2)14)13(16)10-6-4-3-5-9(10)12(7)15/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(C)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metil-1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0691 |