Learn More
Maleato de mepiramina, Mikromol™
Descripción
Maleato de mepiramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mepyramine maleate |
| CAS | 59-33-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Mepyramine maleate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H23 N3 O . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mepyramine Maleate, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate, 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-alpha-pyridylethylenediamine maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; N'-[(4-metoxifenil)metil]-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina |
| Mostrar más |