Learn More
Mepyramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16458716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1281
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyrilamine maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.09 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (124.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 401.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation