Learn More
Maleato de mepiramina, LoGiCal
Código de producto. 30463741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463741 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463741 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0559.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Nombres de analitos o componentes Mepyramine maleate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mepyramine Maleate, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate, 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-alpha-pyridylethylenediamine maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; N'-[(4-metoxifenil)metil]-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 401.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401,1951 g/mol