Learn More
Maleato de mepiramina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30461991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461991 4 x 25 mg 100 miligramos
17942916 100 mg 100 miligramos
17901966 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461991 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0559.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de mepiramina EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine
CAS 52818-63-0
Nombres de analitos o componentes N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. A (EP), Mepyramine Imp. A (EP), N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Impurity A, Mepyramine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(CNc2ccccn2)cc1
Nombre IUPAC N-[(4-metoxifenil)metil]piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 214.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1106 g/mol