Learn More
Maleato de mepiramina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Maleato de mepiramina EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine |
| CAS | 52818-63-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(4-methoxybenzyl)pyridin-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Imp. A (EP), Mepyramine Imp. A (EP), N-(4-Methoxybenzyl)pyridin-2-amine, Mepyramine Maleate Impurity A, Mepyramine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccccn2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-metoxifenil)metil]piridin-2-amina |
| Mostrar más |