Learn More
Meptildinocap, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meptyldinocap |
| CAS | 131-72-6 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dinocap-P, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenyl crotonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+ |
| SMILES | CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (E)-but-2-enoato de (2,4-dinitro-6-octan-2-ilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 364.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1634 |