Learn More
Meptildinocap-fenol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meptyldinocap-phenol |
| CAS | 3687-22-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Meptyldinocap-phenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O5 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dinitro-6-octan-2-ilfenol |
| Mostrar más |