Learn More
Meptyldinocap, MedChemExpress
Código de producto. 16443407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443407 50 mg 50 miligramos
16427378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17522
MedChemExpress Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.
Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meptyldinocap
Forma física Oil
CAS 131-72-6
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24N2O6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 2,4-DNOPC
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (411.65 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (274.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C=C/C(OC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1C(C)CCCCCC)=O
Peso molecular (g/mol) 364.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.39
Porcentaje de pureza 95.54%