Learn More
Meptildinocap 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325468 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325468 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14895000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meptyldinocap
CAS 131-72-6
Nombres de analitos o componentes Meptyldinocap
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H24 N2 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
SMILES CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (E)-but-2-enoato de (2,4-dinitro-6-octan-2-ilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 364.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1634 g/mol