Learn More
Clorhidrato de meprilcaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meprylcaine HCl |
| CAS | 956-03-6 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate (Ester) Hydrochloride, 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate Hydrochloride, 2-Methyl-2-propylaminopropyl Benzoate Hydrochloride, Meprylcaine Hydrochloride, Oracaine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-4-10-15-14(2,3)11-17-13(16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,15H,4,10-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)(C)COC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de [2-metil-2-(propilamino)propil]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 271.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1339 |