Learn More
Clorhidrato de meprilcaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meprylcaine HCl |
| CAS | 956-03-6 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate (Ester) Hydrochloride, 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate Hydrochloride, 2-Methyl-2-propylaminopropyl Benzoate Hydrochloride, Meprylcaine Hydrochloride, Oracaine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-4-10-15-14(2,3)11-17-13(16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,15H,4,10-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCNC(C)(C)COC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de [2-metil-2-(propilamino)propil]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 271.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1339 |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?