Learn More
Clorhidrato de meprilcaína, TRC
Código de producto. 30481931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30481931 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30481931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22498050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meprylcaine HCl
CAS 956-03-6
Fórmula molecular C14 H21 N O2 . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate (Ester) Hydrochloride, 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate Hydrochloride, 2-Methyl-2-propylaminopropyl Benzoate Hydrochloride, Meprylcaine Hydrochloride, Oracaine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-4-10-15-14(2,3)11-17-13(16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,15H,4,10-11H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCNC(C)(C)COC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzoato de [2-metil-2-(propilamino)propil]; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 271.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1339
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.