Learn More
Meprotixol, Mikromol™
Descripción
Meprotixol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meprotixol |
| CAS | 4295-63-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Meprotixol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 9H-Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol, Meprotixol, Meprothixol, N 7020 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO2S/c1-20(2)12-6-11-19(21)15-7-4-5-8-17(15)23-18-10-9-14(22-3)13-16(18)19/h4-5,7-10,13,21H,6,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc2Sc3ccccc3C(O)(CCCN(C)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 9-[3-(dimetilamino)propil]-2-metoxitioxanten-9-ol |
| Mostrar más |