Learn More
Meprotixol, LoGiCal
Código de producto. 30458644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458644 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458644 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3133.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meprotixol
CAS 4295-63-0
Nombres de analitos o componentes Meprotixol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9H-Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol, Meprotixol, Meprothixol, N 7020
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2S/c1-20(2)12-6-11-19(21)15-7-4-5-8-17(15)23-18-10-9-14(22-3)13-16(18)19/h4-5,7-10,13,21H,6,11-12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3C(O)(CCCN(C)C)c2c1
Nombre IUPAC 9-[3-(dimetilamino)propil]-2-metoxitioxanten-9-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 329.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1449 g/mol