Learn More
Meprobamato, Mikromol
Código de producto. 30457886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30457886 50 mg
1 options
Código de producto. 30457886 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0929.00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Meprobamato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meprobamate
CAS 57-53-4
Nombres de analitos o componentes Meprobamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H18 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Meprobamate, 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diyl dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 1,3-dicarbamate, 2-Methyl-2-propyltrimethylene dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, 2,2-Di(carbamoyloxymethyl)pentane, 2-Methyl-2-n-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, Amepromat, Amosene, Anastress, Anatimon, Andaxin, Aneural, Ansiatan, Anzil, Apascil, Appetrol, Arcoban, Artolon, Atraxin, Ayeramate, Bamo 400, Biobamat, Biobamate, Calmax, Calmiren, Canquil-400, Cap-O-Tran, Carb-A-Med, Carbamic acid 2-methyl-2-propyltrimethylene ester, Carbaxin, Cirpon, Crestanil, Cyrpon, Dicandiol, Diron, Ecuanil, Epikur, Equanil, Equanil Suspension, Equinil, Fas-Cile 200, Gadexyl, Harmonin, Hartol, Holbamate, Kesso-Bamate, Klort, Larten, Lepetown, Libiolan, Mar-Bate, Mepantin, Mepavlon, Meposed, Mepr, Meprin, Meprindon, Meprobam, Meprobamat, Meprobamat-Petrasch, Meprobamate, Meproban, Meprocompren, Meprocon CMC, Meprol, Mepronil, Meprosin, Meprospan, Meprotabs, Meprotan, Meproten, Meprotil, Meptran, Mesmar, Metranquil, Micrainin, Microbamat, Milprem, Miltaun, Miltown, Miltrate, Morbam, My-trans, NSC 30418, Nervonus, Oasil, PMB 200, PMB 400, Panediol, Perequil, Perquietil, Pertranquil, Placidon, Placitate, Probamyl, Procalmadiol, Procalmidol, Promate, Protran, Quaname, Quanil, Rastenil, Reostral, Restenil, Robamate, Sedanil, Sedazil, Seril, Setran, Sowell, Tamate, Trankvilan, Tranlisant, Tranquilan, Tranquilax, Tranquiline, Urbil, Urbilat, Vio-Bamate, Carisoprodol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O4/c1-3-4-9(2,5-14-7(10)12)6-15-8(11)13/h3-6H2,1-2H3,(H2,10,12)(H2,11,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)N
Nombre IUPAC carbamato de [2-(carbamoiloximetil)-2-metilpentil]
Peso molecular (g/mol) 218.25
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1267 g/mol