Learn More
Meprednisona, TRC
Código de producto. 30135758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135758 100 mg 100 miligramos
30005965 10 mg 10 miligramos
30006062 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1247-42-3
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16β)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16β-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16β)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16β-Methylprednisone, 17,21-Dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Beta, Betalone, Betanisona, Betapar, Betapred, Bitanisone, Deltacortene Beta, Deltisona B, Lepicortin-Beta, Meprednisone, Methylprednisone, NSC 527579, Sch 4358, Dexamethasone Imp. J (EP)
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dión
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meprednisone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937