Learn More
Meprednisone, MedChemExpress
Código de producto. 16498428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498428 10 mg 10 miligramos
16468186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0243
MedChemExpress Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Meprednisone
Forma física Solid
CAS 1247-42-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.49 mM)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 372.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.45
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.