Learn More
Acetato de meprednisona, TRC
Código de producto. 30481650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481650 10 mg 10 miligramos
30481747 25 mg 25 miligramos
30475112 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22504510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1106-03-2
Fórmula molecular C24H30O6
Peso molecular (g/mol) 414.49
Sinónimo 16-Meprednisone Acetate, Meprednisone 21-Acetate, (16β)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-Acetate
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4([C@H]3C(=O)C[C@@]2([C@]1(C(=O)COC(=O)C)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meprednisone Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-22(15,3)21(17)19(27)11-23(18,4)24(13,29)20(28)12-30-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,21,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1