Learn More
Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30135927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135927 1 g 1 g
17972925 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2250781G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-88-8
Fórmula molecular C15 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 246.35
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-methyl- (6CI,8CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, (±)-Mepivacaine, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, APF 135, Carbocain, Carbocaine, Carbocaine-V, DL-Mepivacaine, MepiSV, Mepicaine, Mepivacaine, Scandicain, Scandicaine, Tevacaine
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida
SMILES CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1732
Porcentaje de pureza >95%