Learn More
Mepivacaína, Lipomed
Código de producto. 30461907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30461907 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461907 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMPV1872FB100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Mepivacaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine
CAS 96-88-8
Nombres de analitos o componentes Mepivacaine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 N2 O
Sinónimo 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-methyl- (6 CI,8 CI), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide, (±)-Mepivacaine, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, APF 135, Carbocain, Carbocaine, Carbocaine-V, DL-Mepivacaine, MepiSV, Mepicaine, Mepivacaine, Scandicain, Scandicaine, Tevacaine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1-metil-piperidina-2-carboxamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 246.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1732 g/mol