Learn More
Cloruro de Mepivacaína, TRC
Código de producto. 30135759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135759 1 g 1 g
30133372 250 mg 250 miligramos
17949719 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2250601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1722-62-9
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 282.81
Sinónimo Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride;1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, (±)-Mepivacaine hydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1499
Porcentaje de pureza >95%