Learn More
Clorhidrato de mepivacaína, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de mepivacaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mepivacaine Hydrochloride |
| CAS | 1722-62-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Mepivacaine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H |
| SMILES | Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |