Learn More
Clorhidrato de mepivacaína, LoGiCal
Código de producto. 30462040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462040 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462040 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0368.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepivacaine Hydrochloride
CAS 1722-62-9
Nombres de analitos o componentes Mepivacaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 282.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1499 g/mol