Learn More
(±)-mepivacaína-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mepivacaine-d3 |
| CAS | 1346597-90-7 |
| Fórmula molecular | C15 D3 H19 N2 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(trideuteriomethyl)piperidine-2-carboxamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(methyl-d3)-2-piperidinecarboxamide, 1-(Methyl-d3)-2',6'-pipecoloxylidide, (±)-Mepivacaine-d3, Mepivacaine-d3, (±)-Mepivacaine-d3 (N-methyl-d3), (±)-Mepivacaine-d3 (N-methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13 H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-(trideuteriometil)piperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.367 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.192 g/mol |
| Mostrar más |