Learn More
Mepirizole, TRC
Código de producto. 30481416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481416 100 mg 100 miligramos
30479186 500 mg 500 miligramos
30478971 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225093100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18694-40-1
Fórmula molecular C11H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 234.25
Sinónimo 4-Methoxy-2-(5-methoxy-3-methylpyrazol-1-yl)-6-methyl-pyrimidine, 4-Methoxy-2-(5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidine, 1-(4-Methoxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)-3-methyl-5-methoxypyrazole, 1-(4-Methyl-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-5-methoxypyrazole, 2-(3-Methoxy-5-methylpyrazol-2-yl)-4-methoxy-6-methylpyrimidine, 2-(3-Methyl-5-methoxy-1-pyrazolyl)-4-methoxy-6-methylpyrimidine, 4-Methoxy-2-(5-methoxy-3-methylpyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidine, DA 398, Epirizole, Mebron
SMILES COc1cc(C)nc(n1)n2nc(C)cc2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepirizole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N4O2/c1-7-5-9(16-3)13-11(12-7)15-10(17-4)6-8(2)14-15/h5-6H,1-4H3