Learn More
Yoduro de mepiquat D3 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mepiquat methyl-d3 iodide |
| CAS | 32317-85-4 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H13 N . I |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1-Methyl-1-methyl-d3-piperidinium Iodide, Mepiquat iodide D3 (methyl-d3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N.HI/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | [I-].[2H]C([2H])([2H])[N+]1(C)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-1-(trideuteriometil)piperidin-1-io;yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 244.13 |
| Mostrar más |