Learn More
Cloruro de mepiquat, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Mepiquat chloride |
| CAS | 24307-26-4 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N . Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylpiperidinium chloride (7CI), Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride (8CI,9CI), BAS 083, BAS 08301W, BAS 85559X, CDP, Dimethylpiperidinium chloride, Megahix, Mepex, Mepichlor, Mepiquat chloride, N,N-Dimethylpiperidinium chloride, Pix, Pix Ultra |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,1-dimetilpiperidin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 149.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0971 |