Learn More
Bromuro de mepiperfenidol, LoGiCal
Código de producto. 30462624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30462624 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30462624 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3134.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepiperphenidol Bromide
CAS 520-20-7
Nombres de analitos o componentes Mepiperphenidol Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H32 N O . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), Darstine, Mepiperphenidol, Mepiperphenidol bromide, Mepiperphenidyl, NSC 17126, Piperphenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32NO.BrH/c1-16(2)19(17-10-6-4-7-11-17)18(21)12-15-20(3)13-8-5-9-14-20;/h4,6-7,10-11,16,18-19,21H,5,8-9,12-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC(C)C(C(O)CC[N+]1(C)CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Bromuro de 5-metil-1-(1-metilpiperidin-1-io-1-il)-4-fenilhexan-3-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 370.37
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1667 g/mol