Learn More
Mefosfolán 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324132 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324132 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14870000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephosfolan
CAS 950-10-7
Nombres de analitos o componentes Mephosfolan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H16 N O3 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16NO3PS2/c1-4-11-13(10,12-5-2)9-8-14-6-7(3)15-8/h7H,4-6H2,1-3H3/b9-8-
SMILES CCOP(=O)(OCC)\N=C/1\SCC(C)S1
Nombre IUPAC (Z)-N-dietoxifosforil-4-metil-1,3-ditiolan-2-imina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 269.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0309 g/mol