Learn More
Mefenitoína, LoGiCal
Código de producto. 30461644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461644 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461644 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0348.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenytoin
CAS 50-12-4
Nombres de analitos o componentes Mephenytoin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mephenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (±)-Mephenytoin, (±)-Mesantoin, 3-Ethylnirvanol, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, DL-Mephenytoin, Epiazin, Epilan, Fenantoin, Gerot-Epilan, Insulton, Mephenytoin, Mesantoin, Mesdontoin, Mesontoin, Methoin, Methylphenetoin, Metydan, NSC 34652, Phenantoin, Phenylethylmethylhydantoin, Sacerno, Sedantional, Sedantoin, Triantoin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-etil-3-metil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 218.25
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.