Learn More
Mefenitoína 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30461847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461847 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461847 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0348.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Mefenitoína 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenytoin
CAS 50-12-4
Nombres de analitos o componentes Mephenytoin
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mephenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- (6 CI,7 CI,8 CI), (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (±)-Mephenytoin, (±)-Mesantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3 H,5 H)-imidazoledione
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8 H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-etil-3-metil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 218.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055 g/mol