Learn More
Hemisulfato de mefentermina, Mikromol™
Descripción
Hemisulfato de mefentermina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mephentermine Hemisulphate |
| CAS | 1212-72-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Mephentermine Hemisulphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C11 H17 N . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mephentermine Hemisulphate, 2-Methylamino-2-methyl-1-phenylpropane sulfate, Mephentermine sulfate, Mephentermine sulphate, Wyamine sulfate, Benzeneethanamine, N,alpha,alpha-trimethyl-, sulfate (2:1), Phenethylamine, N,alpha,alpha-trimethyl-, sulfate (2:1) (8CI), N,alpha,alpha-Trimethylphenethylamine Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C11H17N.H2O4S/c2*1-11(2,12-3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h2*4-8,12H,9H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CNC(C)(C)Cc1ccccc1.CNC(C)(C)Cc2ccccc2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | N,2-dimetil-1-fenilpropan-2-amina; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |