Learn More
Mefenosola, TRC
Código de producto. 30471660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471660 25 mg 25 miligramos
30472876 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22490025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-07-5
Fórmula molecular C11 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(o-methoxyphenoxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, (±)-Mephenoxalone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidone, AHR 233, Control-OM, Dorsiflex, Dorsilon, Ekilan, Lenetran, Lenetran Tab, Lenetranat, Mephenoxalone, Methoxadone, Methoxydon, Methoxydone, Metoxadon, Metoxadone, Moderamin, OM-518, Placidex, Riself, Tranpoise, Trepidone, Valans, Xerene
Nombre IUPAC 5-[(2-metaxifenoxi)metil]-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES COc1ccccc1OCC2CNC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenoxalone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-14-9-4-2-3-5-10(9)15-7-8-6-12-11(13)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845
Porcentaje de pureza >95%