Learn More
Mephenesina, TRC
Código de producto. 30467181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30467181 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30467181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225013250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mephenesin
CAS 59-47-2
Fórmula molecular C10 H14 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Mephenesin, 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- (8CI), 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Mephenesin, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 3-(2-Methylphenoxy)propane-1,2-diol, 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol, Atensin, Avosyl, Avoxyl, BDH 312, Cresoxydiol, Cresoxypropanediol, Curythan, Daserd, Daserol, Decontractyl, Dioloxol, Glyceryl o-tolyl ether, Glykresin, Glyotol, Kinavosyl, Lissephen, Memphenesin, Mephedan, Mephelor, Mephenesine, Mephensin, Mepherol, Mephesin, Mephin, Mephson, Mervaldin, Myanesin, Myanol, Myasin, Mycocuran, Myodetensin, Myodetensine, Myolysin, Myopan, Myoserol, Myoten, Myoxane, NSC 25234, NSC 36140, NSC 50788, NSC 8134, Oranixon, Prolax, RP 3602, Relaxar, Relaxil, Renarcol, Rhex, Sansdolor, Sinan, Spartoloxyn, Spasmolyn, Stilalgin, Thoxidil, Tolansin, Tolax, Tolcil, Tolhart, Tolosate, Toloxyn, Tolserol, Tolseron, Tolsin, Tolulexin, Tolulox, Tolyspaz, Walconesin, o-Cresyl glycerol ether, o-Cresyl α-glyceryl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-8-4-2-3-5-10(8)13-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1OCC(O)CO
Nombre IUPAC 3-(2-metilfenoxi)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943