Learn More
mefenesina, Mikromol™
Descripción
Mefenesina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mephenesin |
| CAS | 59-47-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Mephenesin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mephenesin, 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)- (8CI), 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, (+/-)-Mephenesin, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 3-(2-Methylphenoxy)propane-1,2-diol, 3-(2-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)-1,2-propanediol, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol, Atensin, Avosyl, Avoxyl, BDH 312, Cresoxydiol, Cresoxypropanediol, Curythan, Daserd, Daserol, Decontractyl, Dioloxol, Glyceryl o-tolyl ether, Glykresin, Glyotol, Kinavosyl, Lissephen, Memphenesin, Mephedan, Mephelor, Mephenesine, Mephensin, Mepherol, Mephesin, Mephin, Mephson, Mervaldin, Myanesin, Myanol, Myasin, Mycocuran, Myodetensin, Myodetensine, Myolysin, Myopan, Myoserol, Myoten, Myoxane, NSC 25234, NSC 36140, NSC 50788, NSC 8134, Oranixon, Prolax, RP 3602, Relaxar, Relaxil, Renarcol, Rhex, Sansdolor, Sinan, Spartoloxyn, Spasmolyn, Stilalgin, Thoxidil, Tolansin, Tolax, Tolcil, Tolhart, Tolosate, Toloxyn, Tolserol, Tolseron, Tolsin, Tolulexin, Tolulox, Tolyspaz, Walconesin, o-Cresyl glycerol ether, o-Cresyl alpha-glyceryl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-8-4-2-3-5-10(8)13-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1OCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metilfenoxi)propano-1,2-diol |
| Mostrar más |